Learn More
Masterflex™ Tubos de silicona curada con platino BioPharm™ con bobina L/S™
Código de producto. 11795049
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
14
15
16
17
18
24
25
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11795049 14 1 PCS
11715069 15 cada uno
11735059 17 cada uno
11715059 16 1 PCS
11705069 18 1 PCS
11725069 24 cada uno
11725059 25 cada uno
7 options
Código de producto. 11795049
Marca: Masterflex™ 9642314
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Superficie interna ultralisa que minimiza el atrapamiento de partículas
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con marcado FDA
Esterilizables en autoclave
Diámetro interior (métrico) 1,6 mm
Material BioPharm Plus (silicona curada con platino)
Longitud global (imperial) 400 ft
Longitud global (métrico) 121,9 m
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio, biotecnología y aplicaciones farmacéuticas
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Tamaño de los tubos 14
Caudal 130 mL/min
Manguera dentada 1/16 pulg
Método de esterilización Autoclave, óxido de etileno o radiación gamma
Color Transparente
Presión máxima 40 psi, 2,7 bar
Nivel de vacío 660 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) de 100 °C
Tipo de producto Tubos de bombas