Learn More
Masterflex™ Motor de repuesto L/S™
Click to view available options
Tipo de motor:
1/10 hp
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Prolongue la vida útil de las bombas Masterflex con estas piezas de repuesto.
- Apto para su uso con la unidad modular de sobremesa 07557-00.
- Incluye E/S remota.
- Motor con clasificación IP 33.
Especificaciones
Especificaciones
| Amperaje | 2,2 amperios |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 273 x 111 x 114 mm |
| Requisitos eléctricos | De 90 a 260 V CA |
| Clasificación IP | Clasificación IP33 (motor) |
| Tipo de motor | 1/10 hp |
| N. º de cabezales de bomba | Se aceptan 2. |
| Tipo | Motor de repuesto |
| Vataje | 75 vatios (motor) |
| Velocidad | 600 rpm |