Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión con 2 tapones L/S™ PharMed™ BPT
Código de producto. 11835611
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
Tamaño de la unidad:
paquete de 8
Código de producto. 11835611
Marca: Masterflex™ 9611413
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proteja sus muestras sensibles a la luz
Masterflex™ Tubing Links for FH15 and FH30 Peristatlic Pumps are precision-extruded to provide optimum performance for flow accuracy and repeatability.
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
  • Siempre en stock: la mayoría de los materiales y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
  • Nuestras opciones de empaquetado únicas para paquetes, cajas, y bovinas son fáciles de solicitar y entregar
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.2600, Farmacopea europea (EP)
Descripción Acoplamientos de tubos FH15 y FH30
Diámetro interior (imperial) 1/32 pulg
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
Material Caucho termofijado, Viton B (67 % de flúor)
Diámetro exterior (imperial) 0,51 in, 13 mm
Para utilizar con Sistemas de bombas FH15 o FH30
Para utilizar con (aplicación) Excelentes para trabajos con tejidos y células: no tóxicos y no hemolíticos. La larga duración minimiza el riesgo de exposición a los fluidos; reduce el coste de los tubos y el tiempo de inactividad de las bombas. Opaco a la luz ultravioleta y la luz visible para proteger los fluidos sensibles a la luz. Baja permeabilidad a los gases. Versión de alta presión (6,89 bar [100 psi]) disponible.
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -60 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Propiedades de resistencia Ácidos y alcalinos
Tamaño de los tubos 13
Caudal De 0,8 a 4,0 l/min
Método de esterilización Esterilice con ETO, en autoclave o con radiación gamma de hasta 2,5 mrad. La esterilización repetida en autoclave no afecta a la vida útil.
Incluye 8 acoplamientos de tubos/paquete
Permeabilidad a los gases CO2: 1200; H2: ----; O2: 200; N2: 80
Limitaciones Posible lixiviación del aceite mineral USP o del material mezclado.
Color Beige opaco
Presión máxima 2 bar
Nivel de vacío Buena
Max. Operating Temperature (English) 270 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 132 °C
Tipo de producto Pharmed BPT