Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de silicona curada con peróxido Masterflex™ L/S™
Product Code. p-310450
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
16
17
18
25
Unit Size:
1 PCS
Product Code. Tamaño de los tubos unitSize
11875151 13 1 PCS
11895171 14 1 PCS
11805181 16 1 PCS
11895161 17 1 PCS
11825181 18 1 PCS
11835181 25 1 PCS
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11875151
Brand: Masterflex™ 9640013
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con este tubo de silicona para bombas. El tubo para bomba de precisión L/S™ de silicona curada con platino Masterflex™ proporciona un flujo preciso y reproducible. Ideal para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, de bombeo peristáltico y alimentarias.
Excelente biocompatibilidad para una amplia gama de aplicaciones
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
  • Siempre en stock: la mayoría de las formulaciones y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
  • Tubos económicos con una mayor vida útil
Order Info
Se vende en longitudes de 7,6 m
Specifications
Certificaciones/conformidad Clase de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.2600, supera el estándar sanitario 3A, Farmacopea europea (EP)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,03 in
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0,51 in, 13 mm
Longitud global (imperial) 25 pies
Longitud global (métrico) 760 cm
Para utilizar con (aplicación) Industria farmacéutica, biotecnología, bombeo peristáltico y aplicaciones alimentarias
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -58 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Esterilidad No estéril
Tamaño de los tubos 13
Caudal De 0,06 a 36 ml/min
Manguera dentada 0,06 in
Permeabilidad a los gases CO2: 25,147, O2: 4715, N2: 2284
Color Translúcido
Max. Operating Temperature (English) 446 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 230 °C
Tipo de producto Tubos de bombas