Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de silicona curada con peróxido Masterflex™ L/S™
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
16
17
18
25
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
Excelente biocompatibilidad para una amplia gama de aplicaciones
- Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
- Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
- Siempre en stock: la mayoría de las formulaciones y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
- Tubos económicos con una mayor vida útil
Información de órdenes
Se vende en longitudes de 7,6 m
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Clase de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.2600, supera el estándar sanitario 3A, Farmacopea europea (EP) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 0,19 in |
| Diámetro interior (métrico) | 4,8 mm |
| Material | Silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,98 in, 25 mm |
| Longitud global (imperial) | 25 pies |
| Longitud global (métrico) | 760 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Industria farmacéutica, biotecnología, bombeo peristáltico y aplicaciones alimentarias |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -58 °F |
| Mostrar más |