Learn More
Masterflex™ Sistemas de bombas L/S™ MasterSense™
Código de producto. 17352473
Change view
Click to view available options
Caudal:
De 0,08 a 480 ml/min
De 0,28 a 1700 ml/min.
Control externo:
Compatible con EtherNet/IP
Compatible con Profibus
Tamaño de la unidad:
1 unidad
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Control externo unitSize
17352473 De 0,28 a 1700 ml/min. Compatible con EtherNet/IP 1 unidad
17342473 De 0,08 a 480 ml/min Compatible con EtherNet/IP 1 unidad
17362473 De 0,08 a 480 ml/min Compatible con Profibus 1 unidad
17372473 De 0,28 a 1700 ml/min. Compatible con Profibus 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17352473 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 7792042
Sistemas de bomba completos para un suministro preciso de líquidos con una interfaz intuitiva de pantalla táctil
  • Rendimiento preciso y repetible que es rápido y fácil de configurar y programar
  • Pantalla táctil capacitiva TFT/RGB de 12,7 cm (5 pulg.) para una resolución nítida y un amplio ángulo de visión
  • Las actualizaciones de firmware inalámbricas permiten aprovechar al máximo las mejoras de las características y la funcionalidad de la unidad
  • Entre las opciones de conectividad y control se incluyen MasterflexLive, EtherNet/IP™, Profibus o señal analógica
  • El acceso de usuario de tres niveles ofrece la opción de controlar quién puede utilizar la bomba y a qué nivel.
  • Modos de funcionamiento continuo, dosificación por volumen y dosificación por tiempo: control de lotes e intervalo/tiempo de apagado en los modos de volumen y tiempo
  • La bomba permite guardar y recuperar los programas de dispensación más utilizados para una configuración rápida
  • Funciones de aumento de velocidad y antigoteo disponibles en el modo de dispensación de volumen: garantizan la precisión y minimizan la pérdida de muestras
Especificaciones
Certificaciones/conformidad IP 33
Descripción Bomba L/S™ MasterSense™, compatible con red EtherNet/IP™ con MasterflexLive™, con cabezal de bomba Easy-Load™ II para tubos de precisión de alto rendimiento; de 90 a 260 V CA
Tipo de control Velocidad variable digital
Clasificación de carcasa IP33
Caudal De 0,28 a 1700 ml/min.
Motor Speed De 0,1 a 600 rpm
Reversible Sí
Control externo Compatible con EtherNet/IP
Para utilizar con Tubos y cabezales de bomba Masterflex™
Incluye Unidad, cabezal de la bomba, tubos y cable de alimentación de 1,8 m con toma CEI 320/CEE22
Material Aluminio y plástico ABS
Tipo de motor 07526-10 (unidad L/S™ MasterSense™ con EtherNet/IP™ y MasterflexLive™)
Cabezal de bomba 77200-32 (cabezal L/S™ Easy-Load™ II con sensor de cabezal abierto)
Control de velocidad Velocidad variable digital
Tipo de tubos 3 m (10 pies) (C-FLEX ULTRA™, L/S™ 24). Admite tamaños L/S™ 15, 24, 35 y 36.
Tensión 90/260 VCA
Frecuencia 50/60