Learn More
Masterflex™ Sistemas de bombas L/S™ MasterSense™
Descripción
- Rendimiento preciso y repetible que es rápido y fácil de configurar y programar
- Pantalla táctil capacitiva TFT/RGB de 12,7 cm (5 pulg.) para una resolución nítida y un amplio ángulo de visión
- Las actualizaciones de firmware inalámbricas permiten aprovechar al máximo las mejoras de las características y la funcionalidad de la unidad
- Entre las opciones de conectividad y control se incluyen MasterflexLive, EtherNet/IP™, Profibus o señal analógica
- El acceso de usuario de tres niveles ofrece la opción de controlar quién puede utilizar la bomba y a qué nivel.
- Modos de funcionamiento continuo, dosificación por volumen y dosificación por tiempo: control de lotes e intervalo/tiempo de apagado en los modos de volumen y tiempo
- La bomba permite guardar y recuperar los programas de dispensación más utilizados para una configuración rápida
- Funciones de aumento de velocidad y antigoteo disponibles en el modo de dispensación de volumen: garantizan la precisión y minimizan la pérdida de muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | IP 33 |
| Descripción | Bomba L/S™ MasterSense™, compatible con red Profibus con MasterflexLive™, con cabezal de bomba Easy-Load™ para tubos de precisión; de 90 a 260 V CA |
| Tipo de control | Velocidad variable digital |
| Clasificación de carcasa | IP33 |
| Caudal | De 0,08 a 480 ml/min |
| Motor Speed | De 0,1 a 600 rpm |
| Reversible | Sí |
| Control externo | Compatible con Profibus |
| Para utilizar con | Tubos y cabezales de bomba Masterflex™ |
| Incluye | Unidad, cabezal de la bomba, tubos y cable de alimentación de 1,8 m con toma CEI 320/CEE22 |
| Mostrar más |