Learn More
Masterflex™ Accionamientos MasterSense™ L/S™
Código de producto. p-7222333
Change view
Click to view available options
Caudal:
De 0,001 a 580 ml/min.
De 0,006 a 3400 ml/min.
Conectividad:
EtherNet/IP, MasterflexLive, de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA, de 0 a 10 V, arranque/parada, dirección y cebado mediante cierre de contactos
EtherNet/IP, de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA, de 0 a 10 V, arranque/parada, dirección y cebado mediante cierre de contactos
Profibus, MasterflexLive, de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA, de 0 a 10 V, arranque/parada, dirección y cebado mediante cierre de contactos
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Caudal Conectividad unitSize
17392463 De 0,006 a 3400 ml/min. EtherNet/IP, MasterflexLive, de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA, de 0 a 10 V, arranque/parada, dirección y cebado mediante cierre de contactos 1 unidad
17302473 De 0,006 a 3400 ml/min. Profibus, MasterflexLive, de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA, de 0 a 10 V, arranque/parada, dirección y cebado mediante cierre de contactos 1 unidad
17312473 De 0,001 a 580 ml/min. EtherNet/IP, de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA, de 0 a 10 V, arranque/parada, dirección y cebado mediante cierre de contactos 1 unidad
17322473 De 0,001 a 580 ml/min. Profibus, MasterflexLive, de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA, de 0 a 10 V, arranque/parada, dirección y cebado mediante cierre de contactos 1 unidad
4 options
Código de producto. 17392463
Marca: Masterflex™ 0752610
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bombas versátiles para un suministro de líquido preciso con una interfaz intuitiva de pantalla táctil
  • Las potentes unidades que ahorran espacio aceptan todas las opciones de tubos y cabezal de bomba L/S
  • Pantalla táctil capacitiva TFT/RGB de 12,7 cm (5 pulg.) para una resolución nítida y un amplio ángulo de visión
  • Las actualizaciones de firmware inalámbricas permiten aprovechar al máximo las mejoras de las características y la funcionalidad de la unidad
  • Entre las opciones de conectividad y control se incluyen MasterflexLive, EtherNet/IP™, Profibus o señal analógica
  • El acceso de usuario de tres niveles ofrece la opción de controlar quién puede utilizar la bomba y a qué nivel.
  • Modos de funcionamiento continuo, dosificación por volumen y dosificación por tiempo: control de lotes e intervalo/tiempo de apagado en los modos de volumen y tiempo
  • La bomba permite guardar y recuperar los programas de dispensación más utilizados para una configuración rápida
  • Funciones de aumento de velocidad y antigoteo disponibles en el modo de dispensación de volumen: garantizan la precisión y minimizan la pérdida de muestras
Especificaciones
Exactitud ± 0,1 % (de 0,1 rpm a 600 rpm)
Amperaje 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad IP 33
Tipo de control Velocidad variable digital
Descripción Unidad L/S™ MasterSense™ con EtherNet/IP™ y MasterflexLive™, carcasa de plástico ABS, de 0,1 a 600 rpm; 115/230 V CA
Pantalla Pantalla táctil capacitiva TFT/RGB de 12,7 cm (5 pulg.)
Requisitos eléctricos De 90 a 260 V CA
Caudal De 0,006 a 3400 ml/min.
Para utilizar con Tubos y cabezales de bomba Masterflex™
Frecuencia 50/60
Clasificación IP IP 33
Incluye Cable de alimentación de 1,8 m (6 pies) con conector CEI 320/CEE22
Material Aluminio
Tipo de motor Reversible de 75 vatios
Longitud global (métrico) 260 mm
Reversible
Control de velocidad Velocidad variable digital
Esterilidad No estéril
Tipo Bomba peristáltica
Tensión 90/260 VAC
Velocidad De 0,1 a 600 rpm
Material del envase Aluminio y plástico ABS
Conectividad EtherNet/IP, MasterflexLive, de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA, de 0 a 10 V, arranque/parada, dirección y cebado mediante cierre de contactos