Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de alta presión L/S™ PharMed™ BPT
Descripción
- Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
- Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
- Siempre en stock: la mayoría de las formulaciones y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
- Nuestras opciones de empaquetado únicas para paquetes, cajas, y bovinas son fáciles de solicitar y entregar
- Tamaño de los tubos: L/S 16HP
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Aprobado por la USP |
| Longitud global (imperial) | 6,09 m (25 pies) por pack |
| Longitud global (métrico) | 7,6 m/paquete |
| Para utilizar con | Cabezales de bomba de alto rendimiento L/S™ (solo modelos 77250-62 y 77250-82) |
| Para utilizar con (aplicación) | Trabajo de cultivo celular/tisular, farmacéutico, muestras sensibles a la luz |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -60 °F |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -51 °C |
| Tamaño de los tubos | L/S™ 16HP |
| Caudal | 90 ml/min |
| Manguera dentada | 1/8 pulg |
| Mostrar más |