Learn More
Masterflex™ Unidad de procesamiento digital L/S™
Código de producto. 15273038
Click to view available options
Material del envase:
Acero con pintura en polvo
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15273038
Marca: Masterflex™ 0757530
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Transferencia, dispensación y medición en entornos de lavado y procesos de laboratorio
  • Caudal de 0,006 a 3400 ml/min con tubos L/ S incluidos; el caudal depende de las rpm de la unidad, del cabezal de la bomba y del tamaño de los tubos.
  • La interfaz digital con LCD gráfica muestra el rendimiento de la bomba y los modos de funcionamiento — continuo, dosificación por tiempo, dosificación por copia y dosificación por volumen
  • Mando a distancia disponible mediante comunicación analógica—tensión, corriente y cierre de contactos
  • Dispensación por volumen en ml (de 0,001 a 9999 ml), litros o galones; por copia: de 1 a 9999 ciclos de dispensación; o por tiempo: intervalo de tiempo y ciclos de encendido/apagado (de 1 s a 99 h, 59 min, 59 s por ciclo)
  • La función antigoteo garantiza la precisión de la dispensación
  • Los modelos con sensor de cabezal abierto detienen la unidad cuando el cabezal de la bomba está abierto (cuando se utiliza con el cabezal de la bomba equipado con sensor).
  • Carcasa con clasificación NEMA 4X (IP66) para aplicaciones de lavado
  • Diseñada con carcasa de acero con recubrimiento en polvo, ideal para aplicaciones de fabricación, farmacéuticas y biotecnológicas.
Información de órdenes
Caudal
Especificaciones
Requisitos eléctricos 115/230 VCA
Caudal 3400 ml/min
Incluye Cable de alimentación de 1,8 m con toma IEC 320/CEE22
Altura global (métrico) 23,5 cm
Longitud global (métrico) 30,5 cm
Anchura global (métrico) 22,9 cm
Reversible
Control de velocidad ± 0,1%
Velocidad De 0,1 a 600 rpm
Material del envase Acero inoxidable