Learn More
Masterflex™ Unidad de procesamiento digital L/S™
Descripción
- Estas unidades de precisión ofrecen opciones analógicas de control remoto y una programación sencilla lo que resulta ideal para aplicaciones de procesos automatizados.
- La unidad cuenta con un intervalo de dosificación programable que permite establecer el retardo entre ciclos de dosificación para facilitar la dosificación automatizada.
- La calibración programada garantiza la precisión de la dispensación y la visualización; la unidad almacena un valor de calibración por tamaño de tubo.
- Programe la unidad mediante el teclado de membrana simple; la función de bloqueo/desbloqueo del teclado protege los ajustes
- El motor es reversible, por lo que los tubos se pueden purgar antes o después del bombeo, y el líquido se puede bombear en cualquier dirección.
- Caudal de 0,006 a 3400 ml/min con tubos L/ S incluidos; el caudal depende de las rpm de la unidad, del cabezal de la bomba y del tamaño de los tubos.
- La interfaz digital con LCD gráfica muestra el rendimiento de la bomba y los modos de funcionamiento: ciclo continuo, dosificación por tiempo, dosificación por copia y dosificación por volumen.
- Dispensación por volumen en ml (de 0,001 a 9999 ml), litros o galones; por copia (de 1 a 9999 ciclos de dispensación) o por tiempo en intervalos de ciclos de encendido/apagado (de 1 s a 99h, 59 min, 59 s por ciclo).
- La función antigoteo garantiza la precisión de la dispensación
- Los modelos con sensor de cabezal abierto detienen la unidad cuando el cabezal de la bomba está abierto (cuando se utiliza con el cabezal de la bomba equipado con sensor).
- Carcasa con clasificación NEMA 4X (IP66) para aplicaciones de lavado
- Diseñado con carcasa de acero con recubrimiento en polvo, ideal para aplicaciones de fabricación, farmacéuticas y biotecnológicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Amperaje | 2,2 amperios |
| Tipo de control | Velocidad variable digital |
| Descripción | Dispensación digital |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 305 x 229 x 235 mm |
| Requisitos eléctricos | De 90 a 260 V CA |
| Caudal | De 0,001 a 580 ml/min. |
| Clasificación IP | Unidad con clasificación IP66 |
| Material | Acero con pintura en polvo |
| Tipo de motor | 1/10 hp |
| N. º de cabezales de bomba | 4 Aceptado |
| Mostrar más |