Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento de silicona curada al platino embalados a granel L/S™
Código de producto. 11795778
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
15
16
17
24
25
35
36
Caudal:
1000 mL/min
1100 ml/min
130 mL/min
1700 mL/min
1800 ml/min
2600 ml/min
3400 ml/min
36 ml/min
480 ml/min
missing translation for 'unitSize'
20 PCS
paquete de 10
paquete de 20
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11795778
missing translation for 'mfr': Masterflex™ 9640414
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Excelente biocompatibilidad que cumple con múltiples clasificaciones
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
  • Nuestras opciones de empaquetado únicas para paquetes, cajas y bovinas son fáciles de solicitar y entregar
  • Claridad ligeramente mayor que la de los tubos curados con peróxido
  • Superficies lisas; niveles inferiores de unión a proteínas
  • Potencial lixiviable inferior
  • Aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología, de bombeo peristáltico y alimentarias
  • Excelente resistencia al calor y a la baja compresión, inodoro, no tóxico y translúcido
  • Estos tubos a granel se suministran en prácticas cajas que contienen hasta 20 bolsas de tubos selladas (dependiendo del tamaño de los tubos).
  • Los tubos a granel acaban con la necesidad de usar las cajas de cartón individuales, reducen el tiempo de desembalaje y ahorran dinero en el envío.
  • Los tubos vienen en bolsas de 7,62 m (25 pies).
Specifications
Material Silicona curada con platino
Longitud global (imperial) 25 ft
Longitud global (métrico) 7,6 m
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología, de bombeo peristáltico y alimentarias
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Tamaño de los tubos 14
Caudal 130 mL/min
Manguera dentada 1/16 pulg
Max. Operating Temperature (Metric) de 100 °C
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.