Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento de silicona curada al platino embalados a granel L/S™
Descripción
- Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
- Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
- Nuestras opciones de empaquetado únicas para paquetes, cajas y bovinas son fáciles de solicitar y entregar
- Claridad ligeramente mayor que la de los tubos curados con peróxido
- Superficies lisas; niveles inferiores de unión a proteínas
- Potencial lixiviable inferior
- Aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología, de bombeo peristáltico y alimentarias
- Excelente resistencia al calor y a la baja compresión, inodoro, no tóxico y translúcido
- Estos tubos a granel se suministran en prácticas cajas que contienen hasta 20 bolsas de tubos selladas (dependiendo del tamaño de los tubos).
- Los tubos a granel acaban con la necesidad de usar las cajas de cartón individuales, reducen el tiempo de desembalaje y ahorran dinero en el envío.
- Los tubos vienen en bolsas de 7,62 m (25 pies).
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Silicona curada con platino |
| Longitud global (imperial) | 25 ft |
| Longitud global (métrico) | 7,6 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología, de bombeo peristáltico y alimentarias |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Tamaño de los tubos | 13 |
| Caudal | 36 ml/min |
| Manguera dentada | 1/16 pulg |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 100 °C |