Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento de silicona curada al platino embalados a granel L/S™
Código de producto. 11760359
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
15
16
17
24
25
35
36
Caudal:
1000 mL/min
1100 ml/min
130 mL/min
1700 mL/min
1800 ml/min
2600 ml/min
3400 ml/min
36 ml/min
480 ml/min
Tamaño de la unidad:
20 PCS
paquete de 10
paquete de 20
Código de producto. Tamaño de los tubos Caudal unitSize
11760359 35 2600 ml/min paquete de 10
11785778 13 36 ml/min paquete de 20
11795778 14 130 mL/min paquete de 20
11705788 16 480 ml/min 20 PCS
11720359 17 1700 mL/min paquete de 20
11750359 24 1800 ml/min paquete de 20
11715788 25 1000 mL/min paquete de 20
11770359 36 3400 ml/min paquete de 10
11740359 15 1100 ml/min paquete de 20
9 options
Código de producto. 11760359
Marca: Masterflex™ 9640435
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Excelente biocompatibilidad que cumple con múltiples clasificaciones
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
  • Nuestras opciones de empaquetado únicas para paquetes, cajas y bovinas son fáciles de solicitar y entregar
  • Claridad ligeramente mayor que la de los tubos curados con peróxido
  • Superficies lisas; niveles inferiores de unión a proteínas
  • Potencial lixiviable inferior
  • Aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología, de bombeo peristáltico y alimentarias
  • Excelente resistencia al calor y a la baja compresión, inodoro, no tóxico y translúcido
  • Estos tubos a granel se suministran en prácticas cajas que contienen hasta 20 bolsas de tubos selladas (dependiendo del tamaño de los tubos).
  • Los tubos a granel acaban con la necesidad de usar las cajas de cartón individuales, reducen el tiempo de desembalaje y ahorran dinero en el envío.
  • Los tubos vienen en bolsas de 7,62 m (25 pies).
Especificaciones
Material Silicona curada con platino
Longitud global (imperial) 25 ft
Longitud global (métrico) 7,6 m
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología, de bombeo peristáltico y alimentarias
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Tamaño de los tubos 35
Caudal 2600 ml/min
Manguera dentada 3/8 pulg
Max. Operating Temperature (Metric) de 100 °C