Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento de silicona curada al platino embalados a granel L/S™
Código de producto. 11720359
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
15
16
17
24
25
35
36
Caudal:
1000 mL/min
1100 ml/min
130 mL/min
1700 mL/min
1800 ml/min
2600 ml/min
3400 ml/min
36 ml/min
480 ml/min
Tamaño de la unidad:
20 PCS
paquete de 10
paquete de 20
Código de producto. Tamaño de los tubos Caudal unitSize
11720359 17 1700 mL/min paquete de 20
11785778 13 36 ml/min paquete de 20
11795778 14 130 mL/min paquete de 20
11705788 16 480 ml/min 20 PCS
11750359 24 1800 ml/min paquete de 20
11715788 25 1000 mL/min paquete de 20
11760359 35 2600 ml/min paquete de 10
11770359 36 3400 ml/min paquete de 10
11740359 15 1100 ml/min paquete de 20
9 options
Código de producto. 11720359
Marca: Masterflex™ 9640417
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Excelente biocompatibilidad que cumple con múltiples clasificaciones
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
  • Nuestras opciones de empaquetado únicas para paquetes, cajas y bovinas son fáciles de solicitar y entregar
  • Claridad ligeramente mayor que la de los tubos curados con peróxido
  • Superficies lisas; niveles inferiores de unión a proteínas
  • Potencial lixiviable inferior
  • Aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología, de bombeo peristáltico y alimentarias
  • Excelente resistencia al calor y a la baja compresión, inodoro, no tóxico y translúcido
  • Estos tubos a granel se suministran en prácticas cajas que contienen hasta 20 bolsas de tubos selladas (dependiendo del tamaño de los tubos).
  • Los tubos a granel acaban con la necesidad de usar las cajas de cartón individuales, reducen el tiempo de desembalaje y ahorran dinero en el envío.
  • Los tubos vienen en bolsas de 7,62 m (25 pies).
Spezifikation
Material Silicona curada con platino
Longitud global (imperial) 25 ft
Longitud global (métrico) 7,6 m
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología, de bombeo peristáltico y alimentarias
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Tamaño de los tubos 17
Caudal 1700 mL/min
Manguera dentada 1/4 pulg
Max. Operating Temperature (Metric) de 100 °C
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.