missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

α-L-Rhamnose monohydrate, MedChemExpress

Código de producto. 16452386
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16452386 500 mg 500 miligramos
16469116 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16452386 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0642

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress α-L-Rhamnose monohydrate is a component of the plant cell wall pectic polysaccharides rhamnogalacturonan I and rhamnogalacturonan II. α-L-Rhamnose monohydrate is also a component of bacterial polysaccharides where it plays an important role in pathogenicity.

α-L-Rhamnose monohydrate is a component of the plant cell wall pectic polysaccharides rhamnogalacturonan I and rhamnogalacturonan II. α-L-Rhamnose monohydrate is also a component of bacterial polysaccharides where it plays an important role in pathogenicity.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material α-L-Rhamnose monohydrate
CAS 6155-35-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H14O6
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (548.94 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O[C@@H]([C@@H](O[C@H]1O)C)[C@H]([C@H]1O)O.O
Peso molecular (g/mol) 182.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.17
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.