Descripción
Los aminoácidos pesados y ligeros Thermo Scientific™ se utilizan específicamente para analizar la expresión de proteínas mediante espectrometría de masas mediante el uso de kits de cuantificación de marcado de isótopos estables con amino ácidos en cultivos celulares (SILAC).
Características destacadas:
Eficaz: incorporación del 100 % de las etiquetas en proteínas de células vivas
Flexibilidad: diferentes isótopos flexibles de amino ácidos pesados y/o ligeros para la arginina, la lisina, la leucina y la prolina permiten la cuantificación de péptidos derivados de proteasas de grado MS
Capacidad de multiplexing: hay varios isótopos alternativos de arginina y lisina disponibles que permiten el análisis de múltiples condiciones de tratamiento en cada experimento
Suplementos de alta calidad: amino ácidos pesados con >99 % de pureza isotópica
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Espectrómetro de masas |
| Tipo de producto | Aminoácidos |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Etiqueta o tinte | Isótopo de masa de aminoácido |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Material de partida | Células |
| Tipo de producto final | proteína |
| Método de detección | Espectrometría de masas |
| Paso del flujo de trabajo | Etiquetado de proteínas |
| Cantidad | 115 mg |
| Mostrar más |