Learn More
L-prolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3208495
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439512 25 g 25 g
11449512 100 g 100 g
11459512 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439512 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10199.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 147-85-3 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
L-Proline is used as asymmetric catalysts in organic synthesis and asymmetric aldol cyclization. It is involved in the Michael addition of dimethyl malonate to alfa-beta-unsaturated aldehydes. It is a precursor of hydroxyproline in collagen. It is an active component of collagen and involved in the proper functioning of joints and tendons. It finds uses in pharmaceutical, biotechnological applications due to its osmoprotectant property. Further, it is used with ninhydrin in the chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-Prolina se utiliza como catalizador asimétrico en la síntesis orgánica y la ciclización aldólica asimétrica. Participa en la adición de Michael del malonato de dimetilo a aldehídos alfa-beta-insaturados. Es un precursor de la hidroxiprolina en el colágeno. Es un componente activo del colágeno y participa en el correcto funcionamiento de las articulaciones y los tendones. Se utiliza en aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas debido a su propiedad osmoprotectora. Además, se utiliza con la ninhidrina en la cromatografía.
Solubilidad
Soluble en agua y etanol. Insoluble en éter, butanol e isopropanol.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147-85-3
Fórmula molecular C5H9NO2
Peso molecular (g/mol) 115.13
Número MDL MFCD00064318
Clave InChI ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
PubChem CID 145742
ChEBI CHEBI:17203
Nombre IUPAC Ácido (2S)-pirrolidina-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Proline
Punto de fusión ∽225°C (decomposition)
Beilstein 80810
Información de solubilidad Soluble in water and ethanol. Insoluble in ether,butanol and isopropanol.
Densidad 1.36
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.13
Sensibilidad Hygroscopic