missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Plastin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | L-Plastin |
|---|---|
| Concentración | 0.13 mg/mL |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16841034
|
Proteintech
13025-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16831034
|
Proteintech
13025-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
L-plastin is a leukocyte specific actin bundling protein from fimbrin family of proteins. It has two actin-binding domains and two EF hand type calcium-binding domains. It gets phosphorylated on the serine residue in its headpiece region in response to a variety of inflammatory stimuli. It is hypothesized that L-plastin may play a role in regulating integrin mediated adhesion in leukocytes. L-plastin is expressed in majority of human cancer cell lines derived from solid tumors. Its expression is positively upregulated by testosteronse in andrgen receptor positive prostrate and breast cancer cells through three androgen receptor binding elements located in the upstream region of the gene.Especificaciones
| L-Plastin | |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| P13796, Q61233 | |
| 18826, 306071, 3936 | |
| L-Plastin Fusion Protein Ag3571 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| LCP1 |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| L PLASTIN, LCP 1, LCP1, Lymphocyte cytosolic protein 1, Plastin 2, PLS2 | |
| Lcp1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto