Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-fenilalanina, reactivo de cultivo celular
Código de producto. p-7042836
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
500 g
15496079 100 g 100 g
15406089 250 g 250 g
15416089 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 15496079
Marca: Thermo Scientific Chemicals J63925.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 63-91-2 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
The primary use of L-phenylalanine in the body is in the production of tyrosine, another amino acid. It is an essential amino acid, which is biologically converted into L-tyrosine, another one of the DNA-encoded amino acids, which in turn is converted to L-DOPA and further converted into dopamine, norepinephrine, and epinephrine. L-Phenylalanine is produced for medical, feed, and nutritional applications such as in the preparation of Aspartame.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El uso principal de la L-fenilalanina en el cuerpo es la producción de tirosina, otro aminoácido. Es un aminoácido esencial, que se convierte biológicamente en L-tirosina, otro de los aminoácidos codificados en el ADN, que a su vez se convierte en L-DOPA y posteriormente en dopamina, norepinefrina y epinefrina. La L-fenilalanina se produce para aplicaciones médicas, alimentarias y nutricionales, como en la preparación del aspartamo.
Solubilidad
Soluble en agua. La solubilidad acuosa aumenta con el calentamiento. También soluble en metanol, etanol o 1M NH{4}OH
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63-91-2
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.19
Número MDL MFCD00064227
Clave InChI COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
PubChem CID 6140
ChEBI CHEBI:17295
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Phenylalanine
Color Blanco
Beilstein 1910408
Índice Merck 14,7271
Información de solubilidad Soluble in water; Aqueous solubility increases with warming; Also soluble in methanol,ethanol or 1M NH4OH
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-fenilpropanoico
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Grado Reactivo para cultivo celular
Forma física Polvo