Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-fenilalanina, 99 %
Descripción
L-Phenylalanine is an aromatic organic compound containing amine and acid as functional groups. It is an essential amino acid and its structure can be considered as the derivative of 3-phenylpropionic acid, in which one hydrogen atom present at C-2 position is substituted with amino group. It is a chiral compound and consists of two optical isomers. It is also known as 2-amino-3-phenylpropanoic acid, beta-phenylalanine, L-alfa-amino-beta-phenylpropionic acid, H-Phe-OH and (S)-2-amino-3-phenylpropionic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La L-fenilalanina es un compuesto orgánico aromático que contiene amina y ácido como grupos funcionales. Es un aminoácido esencial y su estructura puede considerarse como el derivado del ácido 3-fenilpropiónico, en el que un átomo de hidrógeno presente en la posición C-2 es sustituido por un grupo amino. Es un compuesto quiral y consta de dos isómeros ópticos. También se conoce como ácido 2-amino-3-fenilpropanoico, beta-fenilalanina, ácido L-alfa-amino-beta-fenilpropiónico, H-Phe-OH y ácido (S)-2-amin-3-fenilpropiónico.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en metanol y etanol. Insoluble en éter etílico y benceno.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Phenylalanine |
| Punto de fusión | ∼275°C (decomposition) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Beilstein | 1910408 |
| Índice Merck | 14,7271 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. Slightly soluble in methanol and ethanol. Insoluble in ethyl ether and benzene. |
| Nombre IUPAC | ácido 2-amino-3-fenilpropanoico |
| Cantidad | 1000 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.19 |
| Rotación óptica | −34° (c=2 in Water) |
| Mostrar más |