Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-fenilalanina, 98,5+ %
Código de producto. 10584061 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10584061 100 g Frasco de plástico 100 g
10574061 25 g Frasco de plástico 25 g
10445175 500 g Frasco de plástico 500 g
13438348 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
4 options
Código de producto. 10584061
Marca: Thermo Scientific Chemicals 130311000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 63-91-2 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63-91-2
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.19
Número MDL MFCD00064227
Clave InChI COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
PubChem CID 6140
ChEBI CHEBI:17295
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Phenylalanine
Punto de fusión 270.0°C to 275.0°C
pH 5.4 to 6.0 (1% aq. soln.)
Color Blanco
Metales pesados (como Pb) 20ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Plomo (Pb) 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5+%
Pérdida por secado 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Rotación específica − 34.10
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Información de solubilidad Solubility in water: 27g/L (20°C). Other solubilities: very slightly soluble in methanol, ethanol
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-fenilpropanoico
Condición de rotación específica − 34.10 (20.00°C c=2,water,dry basis)
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Polvo cristalino o cristales