Learn More
L-fenilalaninamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7054113
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15408628 1 g 1 g
15418628 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15408628
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H62030.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5241-58-7 | C9H12N2O | 164.208 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5241-58-7
Fórmula molecular C9H12N2O
Peso molecular (g/mol) 164.208
Número MDL MFCD00038146
Clave InChI OBSIQMZKFXFYLV-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo h-phe-nh2, phenylalanine amide, l-phenylalaninamide, s-2-amino-3-phenylpropanamide, l-phenylalanine amide, phenylalaninamide, phenylalanylamide, 2s-2-amino-3-phenylpropanamide, phe-nh2, l-phe-nh2
PubChem CID 445694
ChEBI CHEBI:21371
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-fenilpropanamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Phenylalaninamide
Color Blanco
Beilstein 6270941
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo