Learn More
L-(+)-Pantolactona, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La L-(+)-pantolactona se utiliza como material e intermedio farmacéutico. También se usa como intermedio en síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua y apenas soluble en alcohol.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Sensible al calor.
La L-(+)-pantolactona se utiliza como material e intermedio farmacéutico. También se usa como intermedio en síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua y apenas soluble en alcohol.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Sensible al calor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-(+)-Pantolactone |
| Punto de fusión | 89°C to 94°C |
| Punto de ebullición | 120°C to 122°C (15 mmHg) |
| Cantidad | 250 mg |
| Beilstein | 4659425 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,hardly soluble in alcohol. |
| Rotación óptica | +51° (c=3 in Water) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.14 |
| Porcentaje de pureza | 98% |