Learn More
Diclorhidrato de metiléster L-ornitina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7054807
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15419808 5 g 5 g
15429808 25 g 25 g
15439808 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15419808 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63225.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 40216-82-8 | C6H16Cl2N2O2 | 219.106 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40216-82-8
Fórmula molecular C6H16Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 219.106
Número MDL MFCD00190977
Clave InChI SNFZNVWAQDVFAK-XRIGFGBMSA-N
PubChem CID 14273060
Nombre IUPAC metil (2S)-2,5-diaminopentanoato;diclorhidrato
SMILES COC(=O)C(CCCN)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Ornithine methyl ester dihydrochloride
Color Blanco
Sinónimo h-orn-ome.2hcl, l-ornithine methyl ester dihydrochloride, methyl l-ornithine dihydrochloride, s-methyl 2,5-diaminopentanoate dihydrochloride, h-orn-ome?hcl, methyl l-ornithine hcl, h-orn-ome 2hcl, h-orn-ome2hcl, l-ornithine, methyl ester, dihydrochloride, h-orn-ome 2 hcl
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo