Learn More
Melford L-Ornithine HCL
Descripción
Polyamine growth regulator.
Polyamine growth regulator.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 3184-13-2 |
| Fórmula molecular | C5H12N2O2-HCl |
| Cantidad | 25 g |