Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfóxido de L-metionina
Código de producto. p-7042543
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
15405179 1 g 1 g
15415179 5 g 5 g
15425179 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 15405179
Marca: Thermo Scientific Chemicals J62873.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3226-65-1 | C5H11NO3S | 165.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3226-65-1
Fórmula molecular C5H11NO3S
Peso molecular (g/mol) 165.21
Número MDL MFCD00063093
Clave InChI QEFRNWWLZKMPFJ-YGVKFDHGSA-N
Sinónimo l-methionine sulfoxide, h-met o-oh, methionine s-oxide, methionine sulfoxide, 2s-2-amino-4-methylsulfinyl butanoic acid, l-methionine s-oxide, 2s-2-amino-4-methylsulfinylbutanoic acid, l-2-amino-4-methylsulfinyl butanoic acid, l-methionine-dl-sulfoxide, 2s-2-azanyl-4-methylsulfinyl-butanoic acid
PubChem CID 158980
ChEBI CHEBI:17016
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-4-methanesulfinylbutanoic acid
SMILES CS(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Methionine sulfoxide
Color Blanco
Beilstein 4129939
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.21
Forma física Polvo