Learn More
Gibco™ L-metionina (metil-13C)
Description
La metionina es un donante común del grupo metilo a varios sustratos, como la creatina, la epinefrina, el ergosterol y la colina.
Número EC: 200-562-9 (sin etiquetar)
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-Amino-4-(Ácido metilmercapto)butírico / Ácido L-2-Amino-4-(metilthio)cutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 150.2 |
| Cantidad | 225 mg |
| Porcentaje de pureza | >98% |
| Forma física | Polvo |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |