Learn More
l-Mentona, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-155816 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
Código de producto. 10308250
Marca: Thermo Scientific Acros 203610250
Solicitar formato a granel o personalizado
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 14073-97-3 | C10H18O | 154.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14073-97-3
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Número MDL MFCD00001634,MFCD00136033
Clave InChI NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
Sinónimo --menthone, l-menthone, menthone, trans-menthone, p-menthone, neomenthone, menthone racemic, trans-p-menthan-3-one, 2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanone, l-menthan-3-one
PubChem CID 26447
ChEBI CHEBI:15410
Nombre IUPAC (2S,5R)-5-metil-2-propan-2-ilciclohexan-1-ona
SMILES CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
Specifica
Nombre del producto químico o material l-Menthone
Nombre de nota 85%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 207°C to 210°C
Temperatura de inflamación 72°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 80% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4490 to 1.453
Cantidad 25 mL
Beilstein 07, 38
Fieser 14,201; 16,204
Índice Merck 15, 5906
Gravedad específica 0.89
Condición de rotación específica −6° (20°C c=4,ethanol)
Rotación específica -6
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetone,miscible with ethanol and,ethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 85%
Forma física Líquido
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • l-Menthone
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consigli di prudenza
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato