Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohidrato de L(+)-lisina, 99 %
Código de producto. p-3734501 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10625042 25 g Frasco de plástico 25 g
10124050 100 g Frasco de plástico 100 g
10044093 500 g Frasco de plástico 500 g
3 options
Código de producto. 10625042
Marca: Thermo Scientific Chemicals 173730250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39665-12-8 | C6H16N2O3 | 164.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39665-12-8
Fórmula molecular C6H16N2O3
Peso molecular (g/mol) 164.21
Número MDL MFCD00151035
Clave InChI HZRUTVAFDWTKGD-XZNNNFJINA-N
Sinónimo l-lysine monohydrate, l-lysine hydrate, lysine monohydrate, l +-lysine monohydrate, l-lysine, hydrate, h-lys-oh h2o, lysine, hydrate, lysine hydrate, l-lysine, monohydrate, l-lysine, hydrate 1:1
PubChem CID 16211825
SMILES O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Lysine monohydrate
Punto de fusión 212.0°C to 214.0°C
Amonio 200ppm max.
pH 9 to 10.5 (2.5% soln. at 25°C)
Color Blanco a amarillo
Cloro (Cl) 300ppm max.
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Otros aminoácidos 0.5% max. (TLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H·H2O
Beilstein 04, 435
Rotación específica + 26.25
Sulfato 200ppm max.
Índice Merck 14, 5636
Transmitancia 95% min. (c=5, H2O, 430nm) 1cm cell
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Información de solubilidad Solubility in water: 1500g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in common neutral solvents
Agua 10 to 11.5%
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,6-diaminohexanoico;hidrato
Condición de rotación específica + 26.25 (20.00°C c=8,6N HCl)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales