Learn More
Acetato de L-lisina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15224884 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
15224884 500 g 500 g
15294874 25 g 25 g
15214884 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 15224884
Marca: Thermo Scientific Acros 451635000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 57282-49-2 | C8H18N2O4 | 206.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57282-49-2
Fórmula molecular C8H18N2O4
Peso molecular (g/mol) 206.24
Número MDL MFCD00039069
Clave InChI RRNJROHIFSLGRA-JEDNCBNOSA-N
Sinónimo l-lysine acetate, l-lysine acetate salt, lysine acetate, l-lysine monoacetate, unii-ttl6g7liwz, lysine acetate salt, lysine, monoacetate, lysine acetate usp, l-lysine, acetate, ttl6g7liwz
PubChem CID 104152
Nombre IUPAC (2S)-2,6-diaminohexanoic acid; acetic acid
SMILES CC(O)=O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Lysine acetate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.24
Porcentaje de pureza 97%