Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-lisina, 98 %
Código de producto. p-3776610 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10016203 100 g Frasco de vidrio 100 g
15197412 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10016203 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 303341000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56-87-1 | C6H14N2O2 | 146.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-87-1
Fórmula molecular C6H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 146.19
Número MDL MFCD00064433
Clave InChI KDXKERNSBIXSRK-MLHKIVSYNA-N
Sinónimo l-lysine, lysine, h-lys-oh, lysine acid, s-lysine, aminutrin, 2s-2,6-diaminohexanoic acid, l-+-lysine, alpha-lysine, lysinum
PubChem CID 5962
ChEBI CHEBI:18019
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,6-diaminohexanoico
SMILES NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Lysine
Punto de fusión 214.0°C to 216.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica +23.0° to +27.0° (20°C, 589nm) (C=2, 1N HCl)
Agua 3% max.
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o cristales