Learn More
Clorhidrato de éster metílico de L-leucina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022225
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492697 25 g 25 g
11402707 100 g 100 g
11412707 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14897.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7517-19-3
Fórmula molecular C7H16ClNO2
Peso molecular (g/mol) 181.66
Número MDL MFCD00012494
Clave InChI DODCBMODXGJOKD-HQFIOVGONA-N
Sinónimo l-leucine methyl ester hydrochloride, h-leu-ome.hcl, methyl l-leucinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride, h-leu-ome. hcl, leucine methyl ester hydrochloride, h-leu-ome hydrochloride, l-leucine methyl ester hydrochloride;h-leu-ome.hcl, s-2-amino-4-methyl-pentanoic acid methyl ester hydrochloride, l-leucine, methyl ester, monohydrochloride
PubChem CID 2723695
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-4-metilpentanoato de metilo; clorhidrato
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)CC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Leucine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 149°C to 151°C
Beilstein 3595133
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.66
Rotación óptica +13° (c=2 in Water)
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 99%