Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Leucina, reactivo de cultivo celular
Código de producto. p-7042525
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15425129 100 g 100 g
15435129 250 g 250 g
15445129 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15425129 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62824.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 61-90-5 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
In cosmetics industry it is used as antistatic agent, hair conditioning and skin conditioning. L-Leucine acts as a nutrient signal to stimulate protein synthesis. It has also activates the mammalian target of rapamycin kinase that regulates cell growth. Leucine has been used as a molecular marker in the recovery of DNA from paleontological samples for PCR analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
En la industria cosmética se utiliza como agente antiestático, acondicionador de cabello y acondicionador de piel. La L-Leucina actúa como una señal de nutrientes para estimular la síntesis de proteínas. También activa el objetivo mamífero de la rapamicina quinasa que regula el crecimiento celular. La leucina se ha utilizado como marcador molecular en la recuperación de ADN de muestras paleontológicas para el análisis de PCR.
Solubilidad
Soluble en agua. Soluble en 1 M HCl (100 mg/ml), agua (24,3 mg/ml), ácido acético (10,9 mg/ml) y alcohol. Insoluble en éter.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61-90-5
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00002617
Clave InChI ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
Sinónimo l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-4-metilpentanoico
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Leucine
Punto de fusión >300°C
Color Blanco
Beilstein 1721722
Índice Merck 14,5451
Información de solubilidad Soluble in water. Soluble in 1M HCl (100mg/ml),water (24.3mg/ml),acetic acid (10.9mg/ml),and alcohol. Insoluble in ether.
Densidad 1.293
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.17
Grado Reactivo para cultivo celular
Forma física Polvo