Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-leucina, 99 %
Código de producto. 10123320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
10123320 500 g 500 g
10274980 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 10123320
Marca: Thermo Scientific Chemicals 125125000
Solicitar formato a granel o personalizado
La L-leucina, n.º CAS 61-90-5, es un aminoácido alifático esencial de cadena ramificada en humanos que es importante para la síntesis de proteínas y muchas funciones metabólicas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La L-leucina es un aminoácido esencial que tiene un papel importante en el crecimiento y la reparación del tejido muscular y óseo
  • Funciona para preservar el glucógeno muscular y ayuda a prevenir la descomposición de las proteínas musculares después de un traumatismo o estrés grave
  • También participa en la formación de hemoglobina y en las funciones metabólicas.Este aminoácido no se puede sintetizar para satisfacer las necesidades del cuerpo a partir de moléculas más simples y, por lo tanto, debe suministrarse en la dieta.
  • La L-leucina estimula la síntesis de proteínas mediante el inicio de la traslación de ARNm
Aplicaciones
  • La L-leucina se utiliza en la biosíntesis de proteínas
  • Los estudios in vivo muestran que la L-leucina se puede utilizar cuando los defectos genéticos conducen a la incapacidad de un organismo de metabolizar el aminoácido fenilalanina
  • Este compuesto también contribuye a la regulación de los niveles de azúcar en la sangre, la producción de hormonas de crecimiento y la cicatrización de las heridas
  • En experimentos de investigación, este compuesto se ha utilizado como activador del objetivo de rapamicina (mTOR) en mamíferos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61-90-5
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00002617
Clave InChI ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
Sinónimo l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-4-metilpentanoico
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Leucine
Punto de fusión 286.0°C to 288.0°C
Rotación específica + 15.40
Información de solubilidad Solubility in water: 22.4g/L (20°C). Other solubilities: 10.9g/L acetic acid, slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
Punto de sublimación 145.0 °C
Condición de rotación específica + 15.40 (20.00°C c=4, 6N HCl)
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.17