Learn More
Ácido L-(+)-láctico, solución en agua al 20 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10249743 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10249743 2,5 l Frasco de vidrio 2.50 litro
10522331 1 l Frasco de vidrio 1 litro
10522331 1 l Frasco de vidrio 1 litro
10249743 2,5 l Frasco de vidrio 2.50 litro
4 options
Código de producto. 10249743
Proveedor: Thermo Scientific Acros 125070025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79-33-4 | C3H6O3 | 90.078 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-33-4 , 7732-18-5
Fórmula molecular C3H6O3
Peso molecular (g/mol) 90.078
Número MDL MFCD00064266
Clave InChI JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Sinónimo l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-hidroxipropanoico
SMILES CC(C(=O)O)O
Specifica
Nombre del producto químico o material L(+)-Lactic acid
Color Incolora
Beilstein 03, IV, 633
Fieser 15,181
Índice Merck 15, 5385
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.08
Porcentaje de pureza ≥18%
Densidad 1.0500g/mL
Cantidad 2,5 l
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consigli di prudenza
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.