Learn More
Alfa Aesar™ Sal de trifluoroacetato de 7-amido-4-metilcumarina de L-isoleucina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Isoleucine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt |
| CAS | 191723-68-9 |
| Color | Blanco |
| Fórmula molecular | C18H21F3N2O5 |
| Número MDL | MFCD00152116 |
| Sinónimo | l-isoleucine-7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt, h-ile-amc tfa, l-isoleucine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt, l-isolecucine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt, l-isoleucine 7-amido-4-methylcoumarin, trifluoroacetate salt, trifluoroacetic acid-n-4-methyl-2-oxo-2h-1-benzopyran-7-yl-l-isoleucinamide 1/1, 2s,3s-2-amino-3-methyl-n-4-methyl-2-oxochromen-7-yl pentanamide; trifluoroacetic acid |
| Clave InChI | XPPJTDCCTDQORL-UXZWUECBSA-N |
| SMILES | CCC(C)C(C(=O)NC1=CC2=C(C=C1)C(=CC(=O)O2)C)N.C(=O)(C(F)(F)F)O |
| Nombre IUPAC | (2S,3S)-2-amino-3-metil-N-(4-metil-2-oxocromen-7-il)pentanamida; ácido 2,2,2-trifluoroacético |
| Peso molecular (g/mol) | 402.37 |
| Mostrar más |