Learn More
L-Hyoscyamine, MedChemExpress
Código de producto. p-200096999
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482376 500 mg 500 miligramos
16479086 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16482376 Supplier Medchem Express Supplier No. HYN0471
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress L-Hyoscyamine (Daturine), a natural plant tropane alkaloid, is a potent and competitive muscarinic receptor (MR) antagonist. L-Hyoscyamine is a levo-isomer to Atropine (HY-B1205).
L-Hyoscyamine (Daturine), a natural plant tropane alkaloid, is a potent and competitive muscarinic receptor (MR) antagonist. L-Hyoscyamine is a levo-isomer to Atropine (HY-B1205).
Specifications
Nombre del producto químico o material L-Hyoscyamine
CAS 101-31-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H23NO3
Cantidad 500 mg
Sinónimo Daturine
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (345.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1[C@@H]2C[C@@H](OC([C@@H](C3=CC=CC=C3)CO)=O)C[C@H]1CC2
Peso molecular (g/mol) 289.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.37
Porcentaje de pureza 98.2%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration