Learn More
L-Homoserine, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3776666 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10144640 1 g Frasco de vidrio 1 GR
1 options
Código de producto. 10144640
Marca: Thermo Scientific Acros 204770010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 672-15-1
Fórmula molecular C4H9NO3
Peso molecular (g/mol) 119.12
Número MDL MFCD00063090
Clave InChI UKAUYVFTDYCKQA-VKHMYHEASA-N
Sinónimo l-homoserine, homoserine, s-2-amino-4-hydroxybutanoic acid, 2s-2-amino-4-hydroxybutanoic acid, h-hoser-oh, s-2-amino-4-hydroxybutyric acid, homoserine van, 2-amino-4-hydroxybutyric acid, s-homoserine, unii-6ka95x0ivo
PubChem CID 12647
ChEBI CHEBI:15699
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-4-hidroxibutanoico
SMILES C(CO)C(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Homoserine
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Beilstein 04, III, 1636
Rotación específica -8° to -9° (22°C, 589nm) (c=2, H2O)
Índice Merck 15, 4778
Condición de rotación específica − 8.50 (22.00°C c=2,H2O)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Polvo cristalino