missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Homocysteine thiolactone hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. p-200097803
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16453348 10 mg 10 miligramos
16436077 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16453348 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101404A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress L-Homocysteine thiolactone hydrochloride is an intramolecular thioester of homocysteine; prevents translational incorporation of homocysteine into proteins.

L-Homocysteine thiolactone hydrochloride is an intramolecular thioester of homocysteine

Especificaciones

Nombre del producto químico o material L-Homocysteine thiolactone hydrochloride
Forma física Solid
CAS 31828-68-9
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H8ClNOS
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad H2O : ≥ 23 mg/mL (149.71 mM)
SMILES N[C@@H](CCS1)C1=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 153.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.63
Porcentaje de pureza 99.94%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.