Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Histidine |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Cantidad | 100 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.16 |
| Gravedad específica | 1L = 1.44kg |
| Grado | Multicomponente/USP |