Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato L-cistidina monohidrato, 99 %
Código de producto. p-3345395
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
500 g
11408267 50 g 50 g
11418267 250 g 250 g
11448850 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11408267
Marca: Thermo Scientific Chemicals A17627.18
Solicitar formato a granel o personalizado
El monohidrato de l-histidina, número de CAS 5934-29-2, es un precursor de la histidina a través de la histidina decarboxilasa.
L-Histidine monohydrochloride monohydrate is used as a precursor through histidine decarboxylase. It is also used to study the cultures of the human T-lymphoblastic leukemia cell line, modulation of apoptosis. It is also used to enhance the biosynthesis of Lovastatin by cultured aspergillus terreus. It is utilized as a single nitrogen source to probe swarming in Pseudomonas aeruginosa on agar. It is employed as a component to avoid the risk of contaminating bioproducts with adventitious viruses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-histidina monoclorhidrato monohidrato se utiliza como un precursor a través de la histidina decarboxilasa. También se utiliza para estudiar los cultivos de la línea celular de la leucemia linfoblástica T humana, modulación de la apoptosis. También se utiliza para mejorar la biosíntesis de la lovastatina por medio del cultivo de Aspergillus terreus. Se utiliza como única fuente de nitrógeno para sondear el swarming en Pseudomonas aeruginosa en agar. Se emplea como componente para evitar el riesgo de contaminar los bioproductos con virus adventicios.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5934-29-2
Fórmula molecular C6H12ClN3O3
Peso molecular (g/mol) 209.63
Número MDL MFCD00151027
Clave InChI CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Sinónimo l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate
PubChem CID 165377
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-il)propanoico;hidrato;clorhidrato
SMILES O.Cl.N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Histidine Monohydrochloride Monohydrate
Punto de fusión ∽240°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Beilstein 4168261
Índice Merck 14,4720
Información de solubilidad Soluble in water.
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.63 (191.62 anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%