Learn More
Clorhidrato de L-histidina monohidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-143318 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10761442 25 g Frasco de plástico 25 g
10095790 100 g Frasco de plástico 100 g
10444045 500 g Frasco de plástico 500 g
10277563 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
4 options
Código de producto. 10761442
Marca: Thermo Scientific Acros 411730250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5934-29-2 | C6H12ClN3O3 | 209.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5934-29-2
Fórmula molecular C6H12ClN3O3
Peso molecular (g/mol) 209.63
Número MDL MFCD00151027
Clave InChI CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Sinónimo l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrate
PubChem CID 165377
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-il)propanoico;hidrato;clorhidrato
SMILES O.Cl.N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Histidine hydrochloride monohydrate
Nombre de nota 98%
Amonio 200ppm max.
pH 3 to 5 (2.5% soln. at 25°C)
Color Blanco
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Pérdida por secado 7% to 10% (3 hrs) (145 to 150°C)
Otros aminoácidos 0.5% max. (TLC)
Envase Frasco de plástico
Beilstein 25, 513
Rotación específica + 9.90
Sulfato 300ppm max.
Índice Merck 10, 4617
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Condición de rotación específica + 9.90 (20.00°C c=11,6 N HCl)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.64
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales