missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford L-Histidine

Código de producto. p-200087105
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30018338

Marca: Melford H75040500.0

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Pyrogen free.

Pyrogen free.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material L-Histidine
CAS 71-00-1
Fórmula molecular C6H9N3O2
Cantidad 500 g
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado