Learn More
L-Glicina 7-amido-4-metilcumarina, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Glycine 7-amido-4-methylcoumarin |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 mg |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Información de solubilidad | Soluble in DMSO or water |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.23 |
| Forma física | Sólido |