Learn More
L(-)-Glutatión, hidrato oxidado, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3736534 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10022001 1 g Frasco de vidrio 1 g
10683342 5 g Frasco de vidrio 5 g
10697744 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10022001 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 343840010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27025-41-8 | C20H32N6O12S2 | 612.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27025-41-8
Fórmula molecular C20H32N6O12S2
Peso molecular (g/mol) 612.63
Número MDL MFCD00150701
Clave InChI YPZRWBKMTBYPTK-IOKZUGQQNA-N
Sinónimo oxiglutatione, glutathione disulfide, gssg, oxidized glutathione, glutathione disulphide, glutathione-ssg, l-glutathione oxidized, oxigluthione, glutathone disulfide, glutathione oxidized
PubChem CID 65359
ChEBI CHEBI:17858
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-5-[[(2R)-3-[[(2R)-2-[[(4S)-4-amino-4-carboxibutanoil]amino]-3-(carboximetilamino)-3-oxopropil]disulfanil]-1-(carboximetilamino)-1-oxopropan-2-il]amino]-5-oxopentanoico
SMILES N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(-)-Glutathione, oxidized hydrate
Punto de fusión 178.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 4511
Condición de rotación específica − 99.00 (20.00°C c=4,water)
Rotación específica -92° to -106° (20°C, 589nm) (c=2, H2O)
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 612.64
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Cristales o polvo de cristalina