Learn More
L-glutamina, U.S.P. F. C. C., J.T. Baker™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Glutamine |
| CAS | 56-85-9 |
| Fórmula molecular | C5H10N2O3 |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Número MDL | MFCD00008044 |
| Sinónimo | l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid |
| Clave InChI | ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N |
| SMILES | N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 146.15 |
| Mostrar más |