Learn More
Gibco™ L-glutamina (200 mM)
Código de producto. p-7076027
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
100 mL
20 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
20 ml
paquete de 20
11534546 20 mL 20 ml
11510626 20 x 100 mL paquete de 20
11500626 100 mL 100 ml
3 options
Código de producto. 11534546
Marca: Gibco™ 25030032
L-glutamina (200 mM)
La L-glutamina es un aminoácido necesario para el cultivo celular. La L-glutamina participa en la formación de purina y nucleótidos de pirimidina, aminoazúcares, glutatión, L-glutamato y otros aminoácidos, así como en la síntesis de proteínas y la producción de glucosa. A diferencia de la mayoría de los demás aminoácidos, la L-glutamina no es estable en solución. El ritmo al que avanza la degradación depende del tiempo, la temperatura y el pH. La L-glutamina Gibco™ es una solución madre de 200 mM lista para usar que actúa como un suplemento de cultivo celular. La concentración óptima depende del tipo de célula y del medio empleado para el cultivo de las células, pero generalmente se sitúa en el intervalo de 2–6 mM.
También ofrecemos el suplemento Gibco™ GlutaMAX™ como una alternativa estable a la L-glutamina.
Sistema de calidad y fabricación conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales de dos instalaciones
La L-glutamina Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de L-glutamina Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad cGMP, norma ISO 13485, FDA
Contenido y almacenamiento De –5 a –20 °C
Descripción L-glutamina (200 mM), 20 ml, concentración 100X, forma líquida, participa en la formación de nucleótidos de purina y pirimidina, aminoazúcares, glutatión, L-glutamato y otros aminoácidos, L-glutamina es una solución madre 200 mM lista para su uso
Concentración 100 X
Formulario Líquido
Tipo de producto L-glutamina
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamífero
Cantidad 20 mL
Estado normativo Para uso diagnóstico in vitro
Para uso diagnóstico in vitro.