missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals L-eritrulosa

Código de producto. p-7214693 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad unitSize
17271302 25 g 25 g
17281302 100 g 100 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17271302

Marca: Thermo Scientific Chemicals 467300250

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 533-50-6 | C4H8O4, C4H8O4 | 120.10 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 533-50-6
Fórmula molecular C4H8O4

Especificaciones

Nombre del producto químico o material L-eritrulosa
Cantidad 25 g
Solubilidad Solubilidad solución acuosa: soluble.
Temperatura de inflamación de 110 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.12
Número MDL MFCD00004703
Clave InChI UQPHVQVXLPRNCX-YEQUQEJONA-N
SMILES OC[C@H](O)C(=O)CO
Nombre IUPAC (3S)-1,3,4-trihydroxybutan-2-one
Peso molecular (g/mol) 120.10

RUO - Para uso exclusivo en investigación

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.