Learn More
L-DOPA, MedChemExpress
Código de producto. 16432519
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
200 miligramos
16432519 1 g 1 g
16421506 200 mg 200 miligramos
2 options
Código de producto. 16432519
Marca: Medchem Express HYN0304
MedChemExpress L-DOPA (Levodopa) is an orally active metabolic precursor of neurotransmitters dopamine. L-DOPA can cross the blood-brain barrier and is converted into dopamine in the brain. L-DOPA has anti-allodynic effects and the potential for Parkinson's disease.
L-DOPA (Levodopa) is an orally active metabolic precursor of neurotransmitters dopamine. L-DOPA can cross the blood-brain barrier and is converted into dopamine in the brain. L-DOPA has anti-allodynic effects and the potential for Parkinson's disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-DOPA
CAS 59-92-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H11NO4
Cantidad 1 g
Sinónimo Levodopa 3,4-Dihydroxyphenylalanine
Información de solubilidad 0.1 M HCL : 20 mg/mL (101.43 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 2 with HCl and heat to 60°C) ∣H2O : 1 mg/mL (5.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CC1=CC(O)=C(C=C1)O)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 197.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.19
Porcentaje de pureza 99.11%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration